Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human HIF1AN Protein
Produktkod. 15959778
Kvantitet:
1 mg
10 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
1mg
50µg
Produktkod. 15959778
Brand: enQuireBio™ QP122331mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the HIF1AN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn HIF1AN Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MAATAAEAVA SGSGEPREEA GALGPAWDES QLRSYSFPTR PIPRLSQSDP RAEELIENEE PVVLTDTNLV YPALKWDLEY LQENIGNGDF SVYSASTHKF LYYDEKKMAN FQNFKPRSNR EEMKFHEFVE KLQDIQQRGG EERLYLQQTL NDTVGRKIVM DFLGFNWNWI NKQQGKRGWG QLTSNLLLIG MEGNVTPAHY DEQQNFFAQI KGYKRCILFP PDQFECLYPY PVHHPCDRQS QVDFDNPDYE RFPNFQNVVG YETVVGPGDV LYIPMYWWHH IESLLNGGIT ITVNFWYKGA PTPKRIEYPL KAHQKVAIMR NIEKMLGEAL GNPQEVGPLL NTMIKGRYN
Buffert The protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.