Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Histone deacetylase 11 Protein
Produktkod. 16011190
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011190
Brand: enQuireBio™ QP6151ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone deacetylase 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001129513.1
Gen-ID (Entrez) 79885
Namn Histone deacetylase 11 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HDAC11
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MLHTTQLYQH VPETRWPIVY SPRYNITFMG LEKLHPFDAG KWGKVINFLK EEKLLSDSML VEAREASEED LLVVHTRRYL NELKWSFAVA TITEIPPVIF LPNFLVQRKV LRPLRTQTGG TIMAGKLAVE RGWAINVGGG FHHCSSDRGG GFCAYADITL AIKFLFERVE GISRATIIDL DAHQGNGHER DFMDDKRVYI MDVYNRHIYP GDRFAKQAIR RKVELEWGTE DDEYLDKVER NIKKSLQEHL PDVVVYNAGT DILEGDRLGG LSISPAGIVK RDELVFRMVR GRRVPILMVT SGGYQKRTAR IIADSILNLF GLGLIGPESP SVSAQNSDTP LLPPAVP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.