Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DQA2 Protein
Produktkod. 16036641
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16036641
Brand: enQuireBio™ QP8816ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DQA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_064440.1
Gen-ID (Entrez) 3118
Namn HLA-DQA2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HLA-DQA2
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens EDIVADHVAS YGVNFYQSHG PSGQYTHEFD GDEEFYVDLE TKETVWQLPM FSKFISFDPQ SALRNMAVGK HTLEFMMRQS NSTAATNEVP EVTVFSKFPV TLGQPNTLIC LVDNIFPPVV NITWLSNGHS VTEGVSETSF LSKSDHSFFK ISYLTFLPSA DEIYDCKVEH WGLDEPLLKH WEPEIPAPMS E
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.