Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DRA Protein
Produktkod. 16017131
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16017131
Brand: enQuireBio™ QP8909ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DRA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_061984.2
Gen-ID (Entrez) 3122
Namn HLA-DRA Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HLA-DRA
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens ILIVDLDVHH GNGTQQAFYA DPSILYISLH RYDEGNFFPG SGAPNEVGTG LGEGYNINIA WTGGLDPPMG DVEYLEAFRT IVKPVAKEFD PDMVLVSAGF DALEGHTPPL GGYKVTAKCF GHLTKQLMTL ADGRVVLALE GGHDLTAICD ASEACVNALL GNELEPLAED ILHQSPNMNA VISLQKIIEI QSMSLKFS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.