Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human HMGB1 / HMG1 Protein
Produktkod. 16027781
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16027781
Brand: enQuireBio™ QP9179ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HMGB1 / HMG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001300821.1
Gen-ID (Entrez) 3146
Namn HMGB1 / HMG1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Hmgb1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens GKGDPKKPRG KMSSYAFFVQ TCREEHKKKH PDASVNFSEF SKKCSERWKT MSAKEKGKFE DMAKADKARY EREMKTYIPP KGETKKKFKD PNAPKRPPSA FFLFCSEYRP KIKGEHPGLS IGDVAKKLGE MWNNTAADDK QPYEKKAAKL KEKYEKDIAA YRAKGKPDAA KKGVVKAEKS KKKKEEEEDE EDEEDEEEEE DEEDEDEEED DDDE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.