Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human HN-1 / ARM2 Protein
Produktkod. 16013441
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16013441
Brand: enQuireBio™ QP8233ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HN-1 / ARM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001002032.1
Gen-ID (Entrez) 51155
Namn HN-1 / ARM2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HN1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens TTTTTFKGVD PNSRNSSRVL RPPGGGSNFS LGFDEPTEQP VRKNKMASNI FGTPEENQAS WAKSAGAKSS GGREDLESSG LQRRNSSEAS SGDFLDLKGE GDIHENVDTD LPGSLGQSEE KPVPAAPVPS PVAPAPVPSR RNPPGGKSSL VLG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.