Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human HPRT1 Protein
Produktkod. p-7155471
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16026801
Brand: enQuireBio™ QP8846ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HPRT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000185.1
Gen-ID (Entrez) 3251
Namn HPRT1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HPRT1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens ATRSPGVVIS DDEPGYDLDL FCIPNHYAED LERVFIPHGL IMDRTERLAR DVMKEMGGHH IVALCVLKGG YKFFADLLDY IKALNRNSDR SIPMTVDFIR LKSYCNDQST GDIKVIGGDD LSTLTGKNVL IVEDIIDTGK TMQTLLSLVR QYNPKMVKVA SLLVKRTPRS VGYKPDFVGF EIPDKFVVGY ALDYNEYFRD LNHVCVISET GKAKYKA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.