Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human HRASLS3 Protein
Produktkod. 15940019
Kvantitet:
1 mg
10 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
1mg
50µg
Produktkod. 15940019
Brand: enQuireBio™ QP1231210ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the HRASLS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn HRASLS3 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MRAPIPEPKP GDLIEIFRPF YRHWAIYVGD GYVVHLAPPS EVAGAGAASV MSALTDKAIV KKELLYDVAG SDKYQVNNKH DDKYSPLPCS KIIQRAEELV GQEVLYKLTS ENCEHFVNEL RYGVARSDQV RDV
Buffert The protein contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.