Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human IDO2 Protein
Produktkod. p-7152893
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16021490
Brand: enQuireBio™ QP6196ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IDO2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_919270.2
Gen-ID (Entrez) 169355
Namn IDO2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IDO2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MEPHRPNVKT AVPLSLESYH ISEEYGFLLP DSLKELPDHY RPWMEIANKL PQLIDAHQLQ AHVDKMPLLS CQFLKGHREQ RLAHLVLSFL TMGYVWQEGE AQPAEVLPRN LALPFVEVSR NLGLPPILVH SDLVLTNWTK KDPDGFLEIG NLETIISFPG GESLHGFILV TALVEKEAVP GIKALVQATN AILQPNQEAL LQALQRLRLS IQDITKTLGQ MHDYVDPDIF YAGIRIFLSG WKDNPAMPAG LMYEGVSQEP LKYSGGSAAQ STVLHAFDEF LGIRHSKESG DFLYRMRDYM PPSHKAFIED IHSAPSLRDY ILSSGQDHLL TAYNQCVQAL AELRSYHITM VTKYLITAAA KAKHGKPNHL PGPPQALKDR GTGGTAVMSF LKSVRDKTLE SILHPRG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.