Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein
Produktkod. 16051510
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051510
Brand: enQuireBio™ QP6200ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNA14 / Interferon alpha-14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002163.2
Gen-ID (Entrez) 3448
Namn IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IFNA14
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens CNLSQTHSLN NRRTLMLMAQ MRRISPFSCL KDRHDFEFPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM MQQTFNLFST KNSSAAWDET LLEKFYIELF QQMNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV KKYFQRITLY LMEKKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.