Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human IFNAR2 / IFNABR Protein
Produktkod. 16011550
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011550
Brand: enQuireBio™ QP6204ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNAR2 / IFNABR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000865.2
Gen-ID (Entrez) 3455
Namn IFNAR2 / IFNABR Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Ifnar2
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens ISYDSPDYTD ESCTFKISLR NFRSILSWEL KNHSIVPTHY TLLYTIMSKP EDLKVVKNCA NTTRSFCDLT DEWRSTHEAY VTVLEGFSGN TTLFSCSHNF WLAIDMSFEP PEFEIVGFTN HINVMVKFPS IVEEELQFDL SLVIEEQSEG IVKKHKPEIK GNMSGNFTYI IDKLIPNTNY CVSVYLEHSD EQAVIKSPLK CTLLPPGQES ESAESAK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.