Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1R / CD221 Protein
Produktkod. 16091560
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16091560
Brand: enQuireBio™ QP6207ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IGF1R / CD221, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000866.1
Gen-ID (Entrez) 3480
Namn IGF1R / CD221 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IGF1R
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens YNITDPEELE TEYPFFESRV DNKERTVISN LRPFTLYRID IHSCNHEAEK LGCSASNFVF ARTMPAEGAD DIPGPVTWEP RPENSIFLKW PEPENPNGLI LMYEIKYGSQ VEDQRECVSR QEYRKYGGAK LNRLNPGNYT ARIQATSLSG NGSWTDPVFF YVQAKTGYE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.