Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Human IL-10 Protein
Beskrivning
Measured in a cell proliferation assay using MC/9-2 mouse mast cells. Thompson-Snipes, L. et al. (1991) J. Exp. Med. 173:507. The ED50 for this effect is 0.075-0.750 ng/mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P22301 |
| För användning med (applikation) | Bioactivity |
| Formulering | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
| Gen-ID (Entrez) | 3586 |
| Molekylvikt (g/mol) | 18.6 kDa |
| Kvantitet | 250 μg |
| Källa | <EM>Spodoptera frμgiperda</EM>, <EM>Sf</EM> 21 (baculovirus)-derived human IL-10 protein Ser19-Asn178 |
| Förvaringskrav | Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution |
| Regulatorisk status | RUO |
| Endotoxinkoncentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Visa mer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?