Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-15 Biotinylated Protein
Codice prodotto. 18756305
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 μg
Dimensione della confezione:
25µg
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18756305 25 μg 25µg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18756305 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore BTN015025
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Biotinylated
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human IL-15R alpha Fc Chimera (HEK293) (Catalog # 7194-IR ) is immobilized at 0.25 μg/mL (100 μL/well), Biotinylated Recombinant Human IL-15 (Catalog # BTN015) binds with an ED50 of 0.0800-0.640 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accession Number P40933.1
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gene ID (Entrez) 3600
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-observed: 8-14 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 13 kDa
Quantity 25 μg
Source E. coli-derived human IL-15 protein Asn49-Ser162
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Endotoxin Concentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias IL15, IL-15 mgC9721, interleukin 15, interleukin-15
Conjugate Biotin
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein IL-15
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.