missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human IL-9 / Interleukin-9 Protein
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
500 μg
Förpackningsstorlek:
1mg
500µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_000581.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3578 |
| Namn | IL-9 / Interleukin-9 Protein |
| Kvantitet | 500 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Gensymbol | IL9 |
| Biologisk aktivitet | Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the MO7e cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^5 units/mg. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering