Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F10 / IL-38 Protein
Produktkod. p-7154569
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16021421
Brand: enQuireBio™ QP7890ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL1F10 / IL-38, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_115945.4
Gen-ID (Entrez) 84639
Namn IL1F10 / IL-38 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Il1f10
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MCSLPMARYY IIKYADQKAL YTRDGQLLVG DPVADNCCAE KICILPNRGL ARTKVPIFLG IQGGSRCLAC VETEEGPSLQ LEDVNIEELY KGGEEATRFT FFQSSSGSAF RLEAAAWPGW FLCGPAEPQQ PVQLTKESEP SARTKFYFEQ SW
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.