Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human IL2 / Interleukin-2 Protein
Produktkod. 15965769
Kvantitet:
1 mg
500 μg
Förpackningsstorlek:
1mg
500µg
Produktkod. 15965769
Brand: enQuireBio™ QP5245500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000577.2
Gen-ID (Entrez) 3558
Namn IL2 / Interleukin-2 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol IL2
Biologisk aktivitet Shows bioactivity in the CTLL-2 cell proliferation assay.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
Buffert Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.