Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Immunoglobulin iota chain Protein
Produktkod. 16066530
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16066530
Brand: enQuireBio™ QP6882ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Immunoglobulin iota chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_009059.1
Gen-ID (Entrez) 7441
Namn Immunoglobulin iota chain Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol VPREB1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QPVLHQPPAM SSALGTTIRL TCTLRNDHDI GVYSVYWYQQ RPGHPPRFLL RYFSQSDKSQ GPQVPPRFSG SKDVARNRGY LSISELQPED EAMYYCAMGA RSSEKEERER EWEEEMEPTA ARTRVP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.