Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Inactive phospholipase D5 Protein
Produktkod. 16011361
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011361
Brand: enQuireBio™ QP7881ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inactive phospholipase D5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001182740.1
Gen-ID (Entrez) 200150
Namn Inactive phospholipase D5 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLD5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MGEDEDGLSE KNCQNKCRIA LVENIPEGLN YSENAPFHLS LFQGWMNLLN MAKKSVDIVS SHWDLNHTHP SACQGQRLFE KLLQLTSQNI EIKLVSDVTA DSKVLEALKL KGAEVTYMNM TAYNKGRLQS SFWIVDKQHV YIGSAGLDWQ SLGQMKELGV IFYNCSCLVL DLQRIFALYS SLKFKSRVPQ TWSKRLYGVY DNEKKLQLQL NETKSQAFVS NSPKLFCPKN RSFDIDAIYS VIDDAKQYVY IAVMDYLPIS STSTKRTYWP DLDAKIREAL VLRSVRVRLL LSFWKETDPL TFNFISSLKA ICTEIANCSL KVKFFDLERE NACATKEQKN HTFPRLNRNK YMVTDGAAYI GNFDWVGNDF TQNAGTGLVI NQADVRNNRS IIKQLKDVFE RDWYSPYAKT LQPTKQPNCS SLFKLKPLSN KTATDDTGGK DPRNV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.