Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 Protein
Produktkod. 16034181
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16034181
Brand: enQuireBio™ QP8353ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000875.2
Gen-ID (Entrez) 3615
Namn Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IMPD2
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens LISGGTSYVP DDGLTAQQLF NCGDGLTYND FLILPGYIDF TADQVDLTSA LTKKITLKTP LVSSPMDTVT EAGMAIAMAL TGGIGFIHHN CTPEFQANEV RKVKKYEQGF ITDPVVLSPK DRVRDVFEAK ARHGFCGIPI TDTGRMGSRL VGIISSRDID FLKEEEHDCF LEEIMTKRED LVVAPAGITL KEANEILQRS KKGKLPIVNE DDELVAIIAR TDLKKNRDYP LASKDAKKQL LCGAAIGTHE DDKYRLDLLA QAGVDVVVLD SSQGNSIFQI NMIKYIKDKY PNLQVIGGNV VTAAQAKNLI DAGVDALRVG MGSGSICITQ EVLACGRPQA TAVYKVSEYA RRFGVPVIAD GGIQNVGHIA KALALGASTV MMGSLLAATT EAPGEYFFSD GIRLKKYRGM GSLDAMDKHL SSQNRYFSEA DKIKVAQGVS GAVQDKGSIH KFVPYLIAGI QHSCQDIGAK SLTQVRAMMY SGELKFEKRT SSAQVEGGVH SLHSYEKRLF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.