Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha-21 Protein
Produktkod. 16041530
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16041530
Brand: enQuireBio™ QP6201ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha-21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002166.2
Gen-ID (Entrez) 3452
Namn Interferon alpha-21 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IFNA21
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens CDLPQTHSLG NRRALILLAQ MGRISPFSCL KDRHDFGFPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM IQQTFNLFST KDSSATWEQS LLEKFSTELN QQLNDLEACV IQEVGVEETP LMNVDSILAV KKYFQRITLY LTEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSKIFQE RLRRKE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.