Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Intestine-specific homeobox Protein
Produktkod. 16011820
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011820
Brand: enQuireBio™ QP6237ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Intestine-specific homeobox, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001290437.1
Gen-ID (Entrez) 91464
Namn Intestine-specific homeobox Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ISX
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MCAEVGPALC RGMERNSLGC CEAPKKLSLS FSIEAILKRP ARRSDMDRPE GPGEEGPGEA AASGSGLEKP PKDQPQEGRK SKRRVRTTFT TEQLHELEKI FHFTHYPDVH IRSQLAARIN LPEARVQIWF QNQRAKWRKQ EKIGNLGAPQ QLSEASVALP TNLDVAGPTW TSTALRRLAP PTSCCPSAQD QLASAWFPAW ITLLPAHPWE TQPVPGLPIH QTCIPVLCIL PPPHPKWGSI CATST
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.