missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human Intraflagellar transport protein 27 homolog Protein

Produktkod. 16032821
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16032821

Brand: enQuireBio™ QP8131ec10ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Intraflagellar transport protein 27 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_001171172.1
Gen-ID (Entrez) 11020
Namn Intraflagellar transport protein 27 homolog Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IFT27
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MVKLAAKCIL AGDPAVGKTA LAQIFRSDGA HFQKSYTLTT GMDLVVKTVP VPDTGDSVEL FIFDSAGKEL FSEMLDKLWE SPNVLCLVYD VTNEESFNNC SKWLEKARSQ APGISLPGVL VGNKTDLAGR RAVDSAEARA WALGQGLECF ETSVKEMENF EAPFHCLAKQ FHQLYREKVE VFRALA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.