Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Intraflagellar transport protein 27 homolog Protein
Produktkod. 16052821
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16052821
Brand: enQuireBio™ QP8131ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Intraflagellar transport protein 27 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001171172.1
Gen-ID (Entrez) 11020
Namn Intraflagellar transport protein 27 homolog Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IFT27
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MVKLAAKCIL AGDPAVGKTA LAQIFRSDGA HFQKSYTLTT GMDLVVKTVP VPDTGDSVEL FIFDSAGKEL FSEMLDKLWE SPNVLCLVYD VTNEESFNNC SKWLEKARSQ APGISLPGVL VGNKTDLAGR RAVDSAEARA WALGQGLECF ETSVKEMENF EAPFHCLAKQ FHQLYREKVE VFRALA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.