Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human IP-10 / CXCL10 Protein
Produktkod. 16035141
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16035141
Brand: enQuireBio™ QP8532ye1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IP-10 / CXCL10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001556.2
Gen-ID (Entrez) 3627
Namn IP-10 / CXCL10 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CXCL10
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens VPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PASQFCPRVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.