Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human JAM-2 / JAM-B Protein
Produktkod. 16051910
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051910
Brand: enQuireBio™ QP6247ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) JAM-2 / JAM-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001257336.1
Gen-ID (Entrez) 58494
Namn JAM-2 / JAM-B Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol JAM2
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens FSAPKDQQVV TAVEYQEAIL ACKTPKKTVS SRLEWKKLGR SVSFVYYQQT LQGDFKNRAE MIDFNIRIKN VTRSDAGKYR CEVSAPSEQG QNLEEDTVTL EVLVAPAVPS CEVPSSALSG TVVELRCQDK EGNPAPEYTW FKDGIRLLEN PRLGSQSTNS SYTMNTKTGT LQFNTVSKLD TGEYSCEARN SVGYRRCPGK RMQVDDLNIS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.