Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human JNK2 / MAPK9 Protein
Produktkod. 16032610
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032610
Brand: enQuireBio™ QP6342ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) JNK2 / MAPK9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001128516.1
Gen-ID (Entrez) 5601
Namn JNK2 / MAPK9 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MAPK9
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSDSKCDSQF YSVQVADSTF TVLKRYQQLK PIGSGAQGIV CAAFDTVLGI NVAVKKLSRP FQNQTHAKRA YRELVLLKCV NHKNIISLLN VFTPQKTLEE FQDVYLVMEL MDANLCQVIH MELDHERMSY LLYQMLCGIK HLHSAGIIHR DLKPSNIVVK SDCTLKILDF GLARTACTNF MMTPYVVTRY YRAPEVILGM GYKENVDIWS VGCIMGELVK GCVIFQGTDH IDQWNKVIEQ LGTPSAEFMK KLQPTVRNYV ENRPKYPGIK FEELFPDWIF PSESERDKIK TSQARDLLSK MLVIDPDKRI SVDEALRHPY ITVWYDPAEA EAPPPQIYDA QLEEREHAIE EWKELIYKEV MDWEERSKNG VVKDQPSDAA VSSNATPSQS SSINDISSMS TEQTLASDTD SSLDASTGPL EGCR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.