Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Josephin-1 Protein
Produktkod. 16079820
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16079820
Brand: enQuireBio™ QP7617ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Josephin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_055691.1
Gen-ID (Entrez) 9929
Namn Josephin-1 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol JOSD1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSCVPWKGDK AKSESLELPQ AAPPQIYHEK QRRELCALHA LNNVFQDSNA FTRDTLQEIF QRLSPNTMVT PHKKSMLGNG NYDVNVIMAA LQTKGYEAVW WDKRRDVGVI ALTNVMGFIM NLPSSLCWGP LKLPLKRQHW ICVREVGGAY YNLDSKLKMP EWIGGESELR KFLKHHLRGK NCELLLVVPE EVEAHQSWRT DV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.