Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human KCND2 Protein
Produktkod. p-7155653
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16087871
Brand: enQuireBio™ QP9228ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCND2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_036413.1
Gen-ID (Entrez) 3751
Namn KCND2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol KCND2
Protein Längd Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens VSNFSRIYHQ NQRADKRRAQ KKARLARIRA AKSGSANAYM QSKRNGLLSN QLQSSEDEQA FVSKSGSSFE TQHHHLLHCL EKTTNHEFVD EQVFEESCME VATVNRPSSH SPSLSSQQGV TSTCCSRRHK KTFRIPNANV SGSHQGSIQE LSTIQIRCVE RTPLSNSRSS LNAKMEECVK LNCEQPYVTT AIISIPTPPV TTPEGDDRPE SPEYSGGNIV RVSAL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.