Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human KCNJ10 Protein
Produktkod. p-7152974
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16021970
Brand: enQuireBio™ QP6256ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCNJ10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002232.2
Gen-ID (Entrez) 3766
Namn KCNJ10 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol KCNJ10
Protein Längd Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens FLAKIARPKK RAETIRFSQH AVVASHNGKP CLMIRVANMR KSLLIGCQVT GKLLQTHQTK EGENIRLNQV NVTFQVDTAS DSPFLILPLT FYHVVDETSP LKDLPLRSGE GDFELVLILS GTVESTSATC QVRTSYLPEE ILWGYEFTPA ISLSASGKYI ADFSLFDQVV KVASPSGLRD STVRYGDPEK LKLEESLREQ AEKEGSALSV RISNV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.