missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human Kelch-like protein 36 Protein

Código de producto. 16011891
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16011891

missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP7967ec1mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kelch-like protein 36, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Tillträdesnummer NP_001290380.1
Gen-ID (Entrez) 79786
Namn Kelch-like protein 36 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol KLHL36
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MMEGSRQTRV SRPYKISESS KVYRWADHSS TVLQRLNEQR LRGLFCDVVL VADEQRVPAH RNLLAVCSDY FNSMFTIGMR EAFQKEVELI GASYIGLKAV VDFLYGGELV LDGGNIDYVL ETAHLLQIWT VVDFCCEYLE QEVSEDNYLY LQELASIYSL KRLDAFIDGF ILNHFGTLSF TPDFLQNVSM QKLCVYLSSS EVQRECEHDL LQAALQWLTQ QPEREAHARQ VLENIHFPLI PKNDLLHRVK PAVCSLLPKE ANCEGFIEEA VRYHNNLAAQ PVMQTKRTAL RTNQERLLFV GGEVSERCLE LSDDTCYLDA KSEQWVKETP LPARRSHHCV AVLGGFIFIA GGSFSRDNGG DAASNLLYRF TYGHAGTIYK DFVYISGGHD YQIGPYRKNL LCYDHRTDVW EERRPMTTAR GWHSMCSLGD SIYSIGGSDD NIESMERFDV LGVEAYSPQC NQWTRVAPLL HANSESGVAV WEGRIYILGG YSWENTAFSK TVQVYDREAD KWSRGVDLPK AIAGGSACVC ALEPRPEDKK KKGKGKRHQD RGQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado