Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ketohexokinase Protein
Produktkod. 16032000
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032000
Brand: enQuireBio™ QP6260ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ketohexokinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000212.1
Gen-ID (Entrez) 3795
Namn Ketohexokinase Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol KHK
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MEEKQILCVG LVVLDVISLV DKYPKEDSEI RCLSQRWQRG GNASNSCTVL SLLGAPCAFM GSMAPGHVAD FVLDDLRRYS VDLRYTVFQT TGSVPIATVI INEASGSRTI LYYDRSLPDV SATDFEKVDL TQFKWIHIEG RNASEQVKML QRIDAHNTRQ PPEQKIRVSV EVEKPREELF QLFGYGDVVF VSKDVAKHLG FQSAEEALRG LYGRVRKGAV LVCAWAEEGA DALGPDGKLL HSDAFPPPRV VDTLGAGDTF NASVIFSLSQ GRSVQEALRF GCQVAGKKCG LQGFDGIV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.