Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human KGF/FGF-7 Protein, CF
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using Ba/F3 mouse pro B cells transfected with human FGF RIIb. The ED50 for this effect is 6.00-60.0 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Tillträdesnummer | P21781.1 |
| För användning med (applikation) | Bioactivity |
| Formulering | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, Na2SO4 and EDTA with Trehalose. |
| Gen-ID (Entrez) | 2252 |
| Molekylvikt (g/mol) | MolecularWeight-observed: 20 kDa, reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 19 kDa |
| Kvantitet | 1 mg |
| Källa | E. coli-derived human KGF/FGF-7 protein Cys32-Thr194, with an N-terminal Met |
| Förvaringskrav | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxinkoncentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | FGF7, FGF-7, fibroblast growth factor 7HBGF-7, HBGF7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, keratinocyte growth factor, KGFfibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?