Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Kidney mitochondrial carrier protein 1
Produktkod. 16030421
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16030421
Brand: enQuireBio™ QP7723ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kidney mitochondrial carrier protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001010875.1
Gen-ID (Entrez) 253512
Namn Kidney mitochondrial carrier protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SLC25A30
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSALNWKPFV YGGLASITAE CGTFPIDLTK TRLQIQGQTN DAKFKEIRYR GMLHALVRIG REEGLKALYS GIAPAMLRQA SYGTIKIGTY QSLKRLFIER PEDETLPINV ICGILSGVIS STIANPTDVL KIRMQAQSNT IQGGMIGNFM NIYQQEGTRG LWKGVSLTAQ RAAIVVGVEL PVYDITKKHL ILSGLMGDTV YTHFLSSFTC GLAGALASNP VDVVRTRMMN QRVLRDGRCS GYTGTLDCLL QTWKNEGFFA LYKGFWPNWL RLGPWNIIFF VTYEQLKKLD L
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.