Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DS1 Protein
Produktkod. 16019800
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16019800
Brand: enQuireBio™ QP7614ye1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KIR2DS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_055327.1
Gen-ID (Entrez) 3806
Namn KIR2DS1 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol KIR2DS1
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens HEGVHRKPSL LAHPGRLVKS EETVILQCWS DVMFEHFLLH REGMFNDTLR LIGEHHDGVS KANFSISRMR QDLAGTYRCY GSVTHSPYQL SAPSDPLDIV IIGLYEKPSL SAQPGPTVLA GENVTLSCSS RSSYDMYHLS REGEAHERRL PAGTKVNGTF QANFPLGPAT HGGTYRCFGS FRDSPYEWSK SSDPLLVSVT GNPSNSWPSP TEPSSETGNP RHLH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.