Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein
Produktkod. p-7154355
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16030161
Brand: enQuireBio™ QP7682ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kita-kyushu lung cancer antigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001017978.1
Gen-ID (Entrez) 203413
Namn Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CT83
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MNFYLLLASS ILCALIVFWK YRRFQRNTGE MSSNSTALAL VRPSSSGLIN SNTDNNLAVY DLSRDILNNF PHSIARQKRI LVNLSMVENK LVELEHTLLS KGFRGASPHR KST
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.