missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Recombinant Human KLC3 GST (N-Term) Protein

Produktkod. p-200078611 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18546453

Brand: Novus Biologicals™ H00147700P0110ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

För användning med (applikation) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulering 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 147700
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 81.6 kDa
Kvantitet 10 μg
Förvaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias kinesin light chain 3, KLC2, KLC2-like, KLC2Lkinesin light chain 2, KLCt, KNS2B
Gensymbol KLC3
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein KLC3
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.