Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Leucine-rich repeat-containing protein 40 Protein
Produktkod. 16013071
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16013071
Brand: enQuireBio™ QP8175ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Leucine-rich repeat-containing protein 40, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_060238.3
Gen-ID (Entrez) 55631
Namn Leucine-rich repeat-containing protein 40 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LRRC40
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MSRLKRIAGQ DLRAGFKAGG RDCGTSVPQG LLKAARKSGQ LNLSGRNLSE VPQCVWRINV DIPEEANQNL SFGATERWWE QTDLTKLIIS NNKLQSLTDD LRLLPALTVL DIHDNQLTSL PSAIRELENL QKLNVSHNKL KILPEEITNL RNLKCLYLQH NELTCISEGF EQLSNLEDLD LSNNHLTTVP ASFSSLSSLV RLNLSSNELK SLPAEINRMK RLKHLDCNSN LLETIPPELA GMESLELLYL RRNKLRFLPE FPSCSLLKEL HVGENQIEML EAEHLKHLNS ILVLDLRDNK LKSVPDEIIL LRSLERLDLS NNDISSLPYS LGNLHLKFLA LEGNPLRTIR REIISKGTQE VLKYLRSKIK DDGPSQSESA TETAMTLPSE SRVNIHAIIT LKILDYSDKQ ATLIPDEVFD AVKSNIVTSI NFSKNQLCEI PKRMVELKEM VSDVDLSFNK LSFISLELCV LQKLTFLDLR NNFLNSLPEE MESLVRLQTI NLSFNRFKML PEVLYRIFTL ETILISNNQV GSVDPQKMKM MENLTTLDLQ NNDLLQIPPE LGNCVNLRTL LLDGNPFRVP RAAILMKGTA AILEYLRDRI PT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.