Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Lipoyl synthase, mitochondrial Protein
Produktkod. 16012360
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16012360
Brand: enQuireBio™ QP6307ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lipoyl synthase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001265519.1
Gen-ID (Entrez) 11019
Namn Lipoyl synthase, mitochondrial Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LIAS
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens LSSLPDKKKE LLQNGPDLQD FVSGDLADRS TWDEYKGNLK RQKGERLRLP PWLKTEIPMG KNYNKLKNTL RNLNLHTVCE EARCPNIGEC WGGGEYATAT ATIMLMGDTC TRGCRFCSVK TARNPPPLDA SEPYNTAKAI AEWGLDYVVL TSVDRDDMPD GGAEHIAKTV SYLKERNPKI LVECLTPDFR GDLKAIEKVA LSGLDVYAHN VETVPELQSK VRDPRANFDQ SLRVLKHAKK VQPDVISKTS IMLGLGENDE QVYATMKALR EADVDCLTLG QYMQPTRRHL KVEEYITPEK FKYWEKVGNE LGFHYTASGP LVRSSYKAGE FFLKNLVAKR KTKDL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.