missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human LIX1 GST (N-Term) Protein
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Beskrivning
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formulering | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| Gen-ID (Entrez) | 167410 |
| Molekylvikt (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 58.2 kDa |
| Kvantitet | 10 μg |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | C5orf11, chromosome 5 open reading frame 11, FLJ25534, limb expression 1, Li x 1 homolog (chicken), Li x 1 homolog (mouse), protein limb expression 1 homolog |
| Gensymbol | LIX1 |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Renhet eller kvalitetsklass | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering