Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human LRP4 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifications
Specifications
| Tillträdesnummer | NP_002325.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 4038 |
| Namn | LRP4 Protein |
| Kvantitet | 500 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | LRP4 |
| Protein Längd | Cytoplasmic Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Show More |