Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human LRRFIP1 Protein
Produktkod. p-7153057
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16042460
Brand: enQuireBio™ QP6321ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRRFIP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001131022.1
Gen-ID (Entrez) 9208
Namn LRRFIP1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LRRFIP1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MTSPAAAQSR EIDCLSPEAQ KLAEARLAAK RAARAEAREI RMKELERQQK EVEERPEKDF TEKGSRNMPG LSAATLASLG GTSSRRGSGD TSISIDTEAS IREIKDSLAE VEEKYKKAMV SNAQLDNEKT NFMYQVDTLK DMLLELEEQL AESRRQYEEK NKEFEREKHA HSILQFQFAE VKEALKQREE MLEKHGIILN SEIATNGETS DTLNNVGYQG PTKMTKEELN ALKSTGDGTL GRASEVEVKN EIVANVGKRE ILHNTEKEQH TEDTVKDCVD IEVFPAGENT EDQKSSEDTA PFLGTLAGAT YEEQSLSTCS LDR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.