Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Luc7-like protein 1
Produktkod. 16029050
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16029050
Brand: enQuireBio™ QP7504ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Luc7-like protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006098.2
Gen-ID (Entrez) 51747
Namn Luc7-like protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LUC7L3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MISAAQLLDE LMGRDRNLAP DEKRSNVRWD HESVCKYYLC GFCPAELFTN TRSDLGPCEK IHDENLRKQY EKSSRFMKV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.