Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human LY6G6D Protein
Produktkod. 16037931
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037931
Brand: enQuireBio™ QP9258ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LY6G6D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_067069.2
Gen-ID (Entrez) 58530
Namn LY6G6D Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LY6G6D
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens NRMRCYNCGG SPSSSCKEAV TTCGEGRPQP GLEQIKLPGN PPVTLIHQHP ACVAAHHCNQ VETESVGDVT YPAHRDCYLG DLCNS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.