Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Produktkod. 16031751
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031751
Brand: enQuireBio™ QP7943ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysyl oxidase homolog 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_115587.6
Gen-ID (Entrez) 84171
Namn Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Loxl4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens QSLGTTKLRL VGPESKPEEG RLEVLHQGQW GTVCDDNFAI QEATVACRQL GFEAALTWAH SAKYGQGEGP IWLDNVRCVG TESSLDQCGS NGWGVSDCSH SEDVGVICHP RRHRGYLSET VSNALGPQGR RLEEVRLKPI LASAKQHSPV TEGAVEVKYE GHWRQVCDQG WTMNNSRVVC GMLGFPSEVP VDSHYYRKVW DLKMRDPKSR LKSLTNKNSF WIHQVTCLGT EPHMANCQVQ VAPARGKLRP ACPGGMHAVV SCVAGPHFRP PKTKPQRKGS WAEEPRVRLR SGAQVGEGRV EVLMNRQWGT VCDHRWNLIS ASVVCRQLGF GSAREALFGA RLGQGLGPIH LSEVRCRGYE RTLSDCPALE GSQNGCQHEN DAAVRCNVPN MGFQNQVRLA GGRIPEEGLL EVQVEVNGVP RWGSVCSENW GLTEAMVACR QLGLGFAIHA YKETWFWSGT PRAQEVVMSG VRCSGTELAL QQCQRHGPVH CSHGGGRFLA GVSCMDSAPD LVMNAQLVQE TAYLEDRPLS QLYCAHEENC LSKSADHMDW PYGYRRLLRF STQIYNLGRT DFRPKTGRDS WVWHQCHRHY HSIEVFTHYD LLTLNGSKVA EGHKASFCLE DTNCPTGLQR RYACANFGEQ GVTVGCWDTY RHDIDCQWVD ITDVGPGNYI FQVIVNPHYE VAESDFSNNM LQCRCKYDGH RVWLHNCHTG NSYPANAELS LEQEQRLRNN LI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.