Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human M-CSF / CSF-1 Protein
Produktkod. p-7155604
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16047591
Brand: enQuireBio™ QP9081ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) M-CSF / CSF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000748.3
Gen-ID (Entrez) 1435
Namn M-CSF / CSF-1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CSF1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens EEVSEYCSHM IGSGHLQSLQ RLIDSQMETS CQITFEFVDQ EQLKDPVCYL KKAFLLVQDI MEDTMRFRDN TPNAIAIVQL QELSLRLKSC FTKDYEEHDK ACVRTFYETP LQLLEKVKNV FNETKNLLDK DWNIFSKNCN NSFAECSSQD VVTKPDCNCL YPKAIPSSDP ASVSPHQPLA PSMAPVAGLT WEDSEGTEGS SLLPGEQPLH TVDPGSAKQR PPRSTCQSFE PPETPVVKDS TIGGSPQPRP SVGAFNPGME DILDSAMGTN WVPEEASGEA SEIPVPQGTE LSPSRPGGGS MQTEPARPSN FLSASSPLPA SAKGQQPADV TGTALPRVGP VRPTGQDWNH TPQKTDHPSA LLRDPPEPGS PRISSLRPQG LSNPSTLSAQ PQLSRSHSSG SVLPLGELEG RRSTRDRRSP AEPEGGPASE GAARPLPRFN SVPLTDTGHE RQSEGSFSPQ LQESVFHLLV PSVILVLLAV GGLLFYRWRR RSHQEPQRAD SPLEQPEGSP LTQDDRQVEL PV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.