Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Major Vault Protein
Produktkod. 16003030
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16003030
Brand: enQuireBio™ QP6397ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Major Vault Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001280133.1
Gen-ID (Entrez) 9961
Namn Major Vault Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MVP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens ATEEFIIRIP PYHYIHVLDQ NSNVSRVEVG PKTYIRQDNE RVLFAPMRMV TVPPRHYCTV ANPVSRDAQG LVLFDVTGQV RLRHADLEIR LAQDPFPLYP GEVLEKDITP LQVVLPNTAL HLKALLDFED KDGDKVVAGD EWLFEGPGTY IPRKEVEVVE IIQATIIRQN QALRLRARKE CWDRDGKERV TGEEWLVTTV GAYLPAVFEE VLDLVDAVIL TEKTALHLRA RRNFRDFRGV SRRTGEEWLV TVQDTEAHVP DVHEEVLGVV PITTLGPHNY CVILDPVGPD GKNQLGQKRV VKGEKSFFLQ PGEQLEQGIQ DVYVLSEQQG LLLRALQPLE EGEDEEKVSH QAGDHWLIRG PLEYVPSAKV EVVEERQAIP LDENEGIYVQ DVKTGKVRAV IGSTYMLTQD EVLWEKELPP GVEELLNKGQ DPLADRGEKD TAKSLQPLAP RNKTRVVSYR VPHNAAVQVY DYREKRARVV FGPELVSLGP EEQFTVLSLS AGRPKRPHAR RALCLLLGPD FFTDVITIET ADHARLQLQL AYNWHFEVND RKDPQETAKL FSVPDFVGDA CKAIASRVRG AVASVTFDDF HKNSARIIRT AVFGFETSEA KGPDGMALPR PRDQAVFPQN GLVVSSVDVQ SVEPVDQRTR DALQRSVQLA IEITTNSQEA AAKHEAQRLE QEARGRLERQ KILDQSEAEK ARKELLELEA LSMAVESTGT AKAEAESRAE AARIEGEGSV LQAKLKAQAL AIETEAELQR VQKVRELELV YARAQLELEV SKAQQLAEVE VKKFKQMTEA IGPSTIRDLA VAGPEMQVKL LQSLGLKSTL ITDGSTPINL FNTAFGLLGM GPEGQPLGRR VASGPSPGEG ISPQSAQAPQ APGDNHVVPV LR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.