Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Malate dehydrogenase, cytoplasmic Protein
Produktkod. p-7155149
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16014881
Brand: enQuireBio™ QP8485ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Malate dehydrogenase, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001186040.1
Gen-ID (Entrez) 4190
Namn Malate dehydrogenase, cytoplasmic Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MDHA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens SEPIRVLVTG AAGQIAYSLL YSIGNGSVFG KDQPIILVLL DITPMMGVLD GVLMELQDCA LPLLKDVIAT DKEDVAFKDL DVAILVGSMP RREGMERKDL LKANVKIFKS QGAALDKYAK KSVKVIVVGN PANTNCLTAS KSAPSIPKEN FSCLTRLDHN RAKAQIALKL GVTANDVKNV IIWGNHSSTQ YPDVNHAKVK LQGKEVGVYE ALKDDSWLKG EFVTTVQQRG AAVIKARKLS SAMSAAKAIC DHVRDIWFGT PEGEFVSMGV ISDGNSYGVP DDLLYSFPVV IKNKTWKFVE GLPINDFSRE KMDLTAKELT EEKESAFEFL SS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.