Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Mannose-6-phosphate isomerase Protein
Produktkod. p-7153123
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16012850
Brand: enQuireBio™ QP6375ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mannose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001276085.1
Gen-ID (Entrez) 4351
Namn Mannose-6-phosphate isomerase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MPI
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AAPRVFPLSC AVQQYAWGKM GSNSEVARLL ASSDPLAQIA EDKPYAELWM GTHPRGDAKI LDNRISQKTL SQWIAENQDS LGSKVKDTFN GNLPFLFKVL SVETPLSIQA HPNKELAEKL HLQAPQHYPD ANHKPEMAIA LTPFQGLCGF RPVEEIVTFL KKVPEFQFLI GDEAATHLKQ TMSHDSMS-Q AVASSLQSCF SHLMKSEKKV VVEQLNLLVK RISQQAAAGN NMEDIFGELL LQLHQQYPGD IGCFAIYFLN LLTLKPGEAM FLEANVPHAY LKGDCVECMA CSDNTVRAGL TPKFIDVPTL CEMLSYTPSS SKDRLFLPTR SQEDPYLSIY DPPVPDFTIM KTEVPGSVTE YKVLALDSAS ILLMVQGTVI ASTPTTQTPI PLQRGGVLFI GANESVSLKL TEPKDLLIFR ACCLL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.