Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human MAP2K3 Protein
Produktkod. 16022570
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022570
Brand: enQuireBio™ QP6336ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAP2K3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001303261.1
Gen-ID (Entrez) 5606
Namn MAP2K3 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MAP2K3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MESPASSQPA SMPQSKGKSK RKKDLRISCM SKPPAPNPTP PRNLDSRTFI TIGDRNFEVE ADDLVTISEL GRGAYGVVEK VRHAQSGTIM AVKRIRATVN SQEQKRLLMD LDINMRTVDC FYTVTFYGAL FREGDVWICM ELMDTSLDKF YRKVLDKNMT IPEDILGEIA VSIVRALEHL HSKLSVIHRD VKPSNVLINK EGHVKMCDFG ISGYLVDSVA KTMDAGCKPY MAPERINPEL NQKGYNVKSD VWSLGITMIE MAILRFPYES WGTPFQQLKQ VVEEPSPQLP ADRFSPEFVD FTAQCLRKNP AERMSYLELM EHPFFTLHKT KKTDIAAFVK EILGEDS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.